Läs mer
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol, 97 %
Produktkod. 11475827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475827 5 g 5g
11465827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24389.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 144584-66-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
4-brom-2,2-difluor-1,3-bensodioxol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-brom-2,2-difluoro-1,3-bensodioxol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Den är instabil under normal temperatur. lagringstemperaturen är 2-4 °C. Inkompatibelt material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144584-66-7
Molekylformel C7H3BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 237
MDL-nummer MFCD01631385
InChI-nyckel LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane
PubChem CID 2773297
IUPAC-namn 4-brom-2,2-difluoro-l,3-bensodioxol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Brytningsindex 1.4968
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 237
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.