Läs mer
4-Bromo-2,2-difenylbutyronitril, 95 %
Produktkod. 11493378
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493378 100 g 100g
11483378 25 g 25g
11403388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17786.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 39186-58-8 | C16H14BrN | 300,199 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39186-58-8
Molekylformel C16H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 300.199
MDL-nummer MFCD00001845
InChI-nyckel IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
PubChem CID 96575
IUPAC-namn 4-brom-2,2-difenylbutannitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Smältpunkt 67 °C till 69 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1684952
Formel vikt 300.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.