Läs mer
4-Bromo-2,2-difenylbutyronitril, TRC
Produktkod. 30340304
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30340304 10 g
1 options
Produktkod. 30340304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68420510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
CAS 39186-58-8
Molekylformel C16H14BrN
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Bromo-3,3-diphenyl-3-cyanopropane, 2,2-Diphenyl-4-bromobutyronitrile, 3-Cyano-3,3-diphenylpropyl Bromide, NSC 80688
InChI formel InChI=1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
LEDER BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-bromo-2,2-difenylbutannitril
Molekylvikt (g/mol) 300.19