Läs mer
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 97+%
Produktkod. 15495767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495767 1 g 1g
15405777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32982.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4707-24-8 | C7HBrF4O2 | 272.981 g/mol
4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4707-24-8
Molekylformel C7HBrF4O2
Molekylvikt (g/mol) 272.981
MDL-nummer MFCD00075244
InChI-nyckel MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid
PubChem CID 298173
IUPAC-namn 4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Smältpunkt 142°C to 145°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 272.98
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.