Läs mer
4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
| CAS | 4707-24-8 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C7HBrF4O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, acmc-1arsf, 4-bromotetrafluorobenzoic acid, 4-bromotetrafluorobenzene carboxylic acid, benzoicacid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoic acid |
| InChI-nyckel | MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.981 |
| Visa mer |