Läs mer
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378956 5 g 5g
11368956 1 g 1g
11388956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20153.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122033-54-9
Molekylformel C7BrClF4O
Molekylvikt (g/mol) 291.424
MDL-nummer MFCD03001173
InChI-nyckel XVYIQLOULDERAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro, acmc-20amnz, 4-bromanyl-2,3,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2783245
IUPAC-namn 4-brom-2,3,5,6-tetrafluorbensoylklorid
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Kokpunkt 95°C to 100°C
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 7295811
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 291.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.