Läs mer
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 15461069
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461069 1 g 1g
15481069 250 mg 250mg
15471069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64044.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 644985-24-0 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
4-brom-2,3-difluorbensaldehyd används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-brom-2,3-difluorbensaldehyd används som farmaceutiska mellanprodukter
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644985-24-0
Molekylformel C7H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 221.001
MDL-nummer MFCD09258953
InChI-nyckel IMOLPSNRLZLWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,3-difluoro, 1-bromo-2,3-difluoro-4-formylbenzene, pubchem10068, 4-bromo-2,3-difluoro-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,3-bis fluoranyl benzaldehyde, 4-bromo-2, 3-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 26986390
IUPAC-namn 4-brom-2,3-difluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Smältpunkt 66°C to 67°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 9551272
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 221
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.