Läs mer
4-brom-2,3-difluorfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451290
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451290 5 g 5g
11441290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26369.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 144292-32-0 | Molekylformel: C6H3BrF2O | Molekylvikt: 208,99 g/mol
4-Brom-2,3-difluorfenol används som medicinskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-Brom-2,3-difluorfenol används som medicinskt mellanmaterial.
Anteckningar
Håll behållaren tätt förseglad. Förvara den i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare. Oförenligt med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144292-32-0
Molekylformel C6H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 208.99
MDL-nummer MFCD08061907
InChI-nyckel JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
PubChem CID 10219942
IUPAC-namn 4-brom-2,3-difluorfenol
LEDER OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.