Läs mer
4-Bromo-2,5-dichlorophenol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| CAS | 1940-42-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C6H3BrCl2O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol |
| LEDER | Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.9 |
| Kvantitet | 100 mg |