missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2,5-dichlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| CAS | 1940-42-7 |
| Molekylformel | C6H3BrCl2O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol, 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos phenol, Phosvel phenol, 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrCl2O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,5-dichlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.9 |
| Formel vikt | 239.8744 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?