Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11434204
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434204 1 g 1g
11454204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434204 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A12533.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 166964-36-9
Molekylformel C4BrCl3O2S2
Molekylvikt (g/mol) 330.416
MDL-nummer MFCD00051664
InChI-nyckel NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
IUPAC-namn 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
LEDER C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kokpunkt 119°C to 121°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 330.44
Procent renhet 97%