Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11454204
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454204 25 g 25g
11434204 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454204 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A12533.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 166964-36-9
Molekylformel C4BrCl3O2S2
Molekylvikt (g/mol) 330.416
MDL-nummer MFCD00051664
InChI-nyckel NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
IUPAC-namn 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
LEDER C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kokpunkt 119°C to 121°C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 330.44
Procent renhet 97%