Läs mer
4-brom-2,5-diklortiofen-3-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10405892
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10405892 1 g 1g
10480554 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09555DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 166964-36-9
Molekylformel C4BrCl3O2S2
Molekylvikt (g/mol) 330.416
MDL-nummer MFCD00051664
InChI-nyckel NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
IUPAC-namn 4-brom-2,5-diklortiofen-3-sulfonylklorid
LEDER C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.44
Procent renhet 97%