Läs mer
4-Bromo-2,5-difluoroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455917
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455917 10 g 10g
11445917 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24457.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112279-60-4
Molekylformel C6H4BrF2N
Molekylvikt (g/mol) 208.006
MDL-nummer MFCD01861125
InChI-nyckel XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluoro-phenylamine, 4-bromo-2,5-difluoro-aniline, 4-bromo-2,5-difluorophenylamine, pubchem2928, acmc-1bvn4, ksc494m7l, 4-bromo-2,5-difluorobenzenamine, 2,5-difluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,5-difluoroaniline, benzenamine, 4-bromo-2,5-difluoro
PubChem CID 2773285
IUPAC-namn 4-brom-2,5-difluoranilin
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Smältpunkt 74°C to 75°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 4741102
Formel vikt 208.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.