Läs mer
4-Bromo-2,5-difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10744753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10744753 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10744753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2, 5-difluoroanisole
Namnnotering 98%
CAS 202865-60-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H5BrF2O
MDL-nummer MFCD00143258
Kvantitet 5g
Synonym 4-bromo-2,5-difluoroanisole, 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy-benzene, timtec-bb sbb037912, pubchem2653, acmc-1cm1k, benzene,1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxy
InChI-nyckel OOTXNQBDWFJMNN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1F)Br)F
IUPAC-namn 1-bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 223.02
PubChem CID 2724983
Formel vikt 223.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2,5-difluoroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.