Läs mer
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10674355 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10674355 5 g Glass bottle 5g
10163044 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10674355 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 207974-14-9
Molekylformel C6H2BrClF2O2S
Molekylvikt (g/mol) 291.49
MDL-nummer MFCD00042181
InChI-nyckel SBMKFWMFNIEPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluorobenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2,5-difluorophenyl chlorosulfone, 4-bromo-2,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromo-3,6-difluoro-benzenesulfonylchloride, pubchem5058, acmc-209feg, 4-bromo-2,5-difluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 574590
IUPAC-namn 4-bromo-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER FC1=CC(=C(F)C=C1Br)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2, 5-difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37°C to 39°C
Färg Orange or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 % min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F2C6H2(Br)SO2Cl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 291.49
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.