Läs mer
4-Brom-2,5-difluorfenol, 99 %
Produktkod. 11356639
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356639 25 g 25g
11346639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26212.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 486424-36-6 | C6H3BrF2O | 208,99 g/mol
4-brom-2,5-difluorfenol används som råvara i organisk syntes. Används i syntesen av allyloxibaserade bifenyl flytande kristaller med flera laterala fluorsubstituenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Bromo-2,5-difluorfenol används som råvara i organisk syntes. Används i syntesen av allyloxibaserade bifenyl flytande kristaller med flera laterala fluorsubstituenter.
Löslighet Lösligt i vatten
(lågt).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486424-36-6
Molekylformel C6H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 208.99
MDL-nummer MFCD04973751
InChI-nyckel BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene
PubChem CID 7018042
IUPAC-namn 4-brom-2,5-difluorfenol
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,5-difluorophenol
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (lite).
Formel vikt 208.99
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.