Läs mer
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde, 98+%
Produktkod. 11471060
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471060 5 g 5g
11481060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25500.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31558-41-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
4-brom-2,5-dimetoxibensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brom-2,5-dimetoxibensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31558-41-5
Molekylformel C9H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 245.072
MDL-nummer MFCD00156964
InChI-nyckel BIFWGDWGCZLCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxy-4-bromobenzaldehyde, pubchem2068, acmc-1aiq9, cbmicro_047429, cambridge id 6238031, 4-bromo-2,5-dimethoxy benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy
PubChem CID 777997
IUPAC-namn 4-brom-2,5-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1C=O)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 245.08
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.