missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 1526945-64-1 |
| Molekylformel | C6HBrCl2FNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoronicotinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBrCl2FNO2/c7-2-1(6(12)13)4(8)11-5(9)3(2)10/h(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1c(Cl)nc(Cl)c(F)c1Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.89 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?