Läs mer
4-Brom-2,6-dikloranilin, 98 %
Produktkod. 11482677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482677 25 g 25g
11472677 5 g 5g
11492677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14884.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 697-88-1 | C6H4BrCl2N | 240,909 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697-88-1
Molekylformel C6H4BrCl2N
Molekylvikt (g/mol) 240.909
MDL-nummer MFCD00025162
InChI-nyckel NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl amine, 4-bromo-2,6-dichlorophenylamine, 4-bromo-2,6-dichloro-benzenamine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-brom-2,6-dichloranilin, pubchem3606, acmc-1ay6t, ksc495a6h, 4-bromo-2,6-dichloro aniline
PubChem CID 69680
IUPAC-namn 4-brom-2,6-dikloranilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Smältpunkt 85 °C till 88 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2089687
Formel vikt 240.92
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.