Läs mer
4-brom-2,6-diklorbensensulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349895 5 g 5g
11339895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19879.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-54-8 | C6H2BrCl3O2S | 324.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351003-54-8
Molekylformel C6H2BrCl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 324.39
MDL-nummer MFCD03094651
InChI-nyckel CKJIKXAPXLPSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem11744, acmc-1adw5, 4-bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichlorobenzensulfonyl chloride, 4-bromo-2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-bromanyl-2,6-bis chloranyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737466
IUPAC-namn 4-brom-2,6-diklorbensensulfonylklorid
LEDER ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 42°C to 48°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 324.41
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.