missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2,6-diethylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,6-diethylaniline |
| CAS | 56746-19-1 |
| Molekylformel | C10H14BrN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,6-diethylbenzenamine, 2,6-Diethyl-4-bromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrN/c1-3-7-5-9(11)6-8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1cc(Br)cc(CC)c1N |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,6-diethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.13 |
| Formel vikt | 227.031 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?