Läs mer
4-Bromo-2,6-difluoroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11945221 5 g 5g
11925221 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67567-26-4
Molekylformel C6H4BrF2N
Molekylvikt (g/mol) 208.01
InChI-nyckel BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-phenylamine, 4-bromo-2,6-difluoro-aniline, 4-bromo-2,6-difluorophenylamine, buttpark 22\07-66, 4-bromo-2,6-difluorophenyl amine, pubchem2929, acmc-1begp
PubChem CID 610191
IUPAC-namn 4-bromo-2,6-difluoroaniline
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2, 6-difluoroaniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 67°C to 68°C
Färg Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.