Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile, 95%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile |
| Smältpunkt | 79°C to 82°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3439 |
| Formel vikt | 218 |
| Procent renhet | 95% |