Läs mer
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile |
| CAS | 123843-67-4 |
| Molekylformel | C7H2BrF2N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2BrF2N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H |
| LEDER | Fc1cc(Br)cc(F)c1C#N |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 218 |
| Formel vikt | 216.9339 |