Läs mer
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluorid, 98 %
Produktkod. 15441579
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441579 250 mg 250mg
15421579 1 g 1g
15431579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64386.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 156243-64-0 | C7H2BrF5 | 260,989 g/mol
Det används i Lewis-syra-främjad syntes av osymmetriska och högfunktionaliserade karbazoler och dibensofuraner från biaryltriazener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används i den lewissyrafrämjande syntesen av osymmetriska och högfunktionella karbazoler och dibensofuraner från biaryltriazener.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Noter
Förvara bort baser och oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156243-64-0
Molekylformel C7H2BrF5
Molekylvikt (g/mol) 260.989
MDL-nummer MFCD01631616
InChI-nyckel QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23450919
IUPAC-namn 5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Färg Färglös
Kvantitet 250 mg
Beilstein 13252396
Synonym 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 260.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.