Läs mer
4-Bromo-2,6-diisopropylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,6-diisopropylaniline |
| CAS | 80058-84-0 |
| Molekylformel | C12H18BrN |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,5-diisopropylaniline, 4-Bromo-2,6-diisopropylphenylamine, 4-Bromo-2,6-bis(1-methylethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18BrN/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,14H2,1-4H3 |
| LEDER | BrC1=CC(C(C)C)=C(N)C(C(C)C)=C1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,6-diisopropylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.18 |
| Formel vikt | 255.06 |