Läs mer
4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10500712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10500712 5 g Glasflaska 5g
10570892 25 g Glasflaska 25g
13458428 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10500712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185190050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24596-19-8
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.08
MDL-nummer MFCD00007826
InChI-nyckel QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
IUPAC-namn 4-brom-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2, 6-dimethylaniline
Smältpunkt 48.0°C to 52.0°C
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
Färg Amber till gult
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel BrC6H2(CH3)2NH2
Beilstein 12,111
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 200.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.