Läs mer
4-Bromo-2,6-dimethylanisole, 99%
Produktkod. 15423237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423237 5 g 5g
11415027 25 g 25g
11425027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21931.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14804-38-7 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14804-38-7
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD00143259
InChI-nyckel MMARFGDTMJBIBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dimethylanisole, 5-bromo-2-methoxy-m-xylene, 4-brom-2,6-dimethylanisole, 1-bromo-3,5-dimethyl-4-methoxybenzene, 2,6-dimethyl-4-bromoanisole, benzene, 5-bromo-2-methoxy-1,3-dimethyl, timtec-bb sbb005776, attercop-chm at108629, 4-bromo-2,6-dimethyl-methoxybenzene, pubchem2654
PubChem CID 278654
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxi-1,3-dimetylbensen
LEDER COC1=C(C)C=C(Br)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Densitet 1.347
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.545
Beilstein 1940290
Kokpunkt 117°C to 120°C (13 mmHg)
Formel vikt 215.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.