Läs mer
4-Bromo-2,6-dimethylphenol-d8 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2,6-dimethylphenol-d8 |
| CAS | 1142096-13-6 |
| Molekylformel | C8HD8BrO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2,6-xylenol-d8, 2,6-Dimethyl-4-bromophenol-d8, NSC 63922-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D |
| LEDER | BrC1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | 4-bromo-3,5-dideuterio-2,6-bis(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.11 |