Läs mer
4-Bromo-2,6-dimetylfenylamin (4-Bromo-2,6-dimetylanilin; 4-Bromo-2,6-xylidin), Mikromol™
Produktkod. 18061700
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18061700 100 mg
1 options
Produktkod. 18061700 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3376.100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Bromo-2,6-dimetylfenylamin (4-Bromo-2,6-dimetylanilin; 4-Bromo-2,6-xylidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 Br N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
InChI formel InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
LEDER Cc1cc(Br)cc(C)c1N
IUPAC-namn 4-bromo-2,6-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 200.076
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 198,9997 g/mol