Läs mer
4-Bromo-2,6-xylidin, TRC
Produktkod. 30337101
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30337101 25 g
1 options
Produktkod. 30337101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68922525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Molekylformel C8 H10 Br N
Kvantitet 25 g
Synonym Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
InChI formel InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
LEDER Cc1cc(Br)cc(C)c1N
IUPAC-namn 4-bromo-2,6-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 200.076
Formel vikt 198.9997