missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10322210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10322210 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10322210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437700010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2, 8-bis(trifluoromethyl)quinoline
CAS 35853-45-3
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62.4°C to 64.7°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H4BrF6N
MDL-nummer MFCD00075340
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl quinoline, 2,8-bis trifluoromethyl-4-bromoquinoline, cc-pmlsc-dma-p108, quinoline, 4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl, 4-bromanyl-2,8-bis trifluoromethyl quinoline, pubchem11103, 2,8-bis-trifluoromethyl-4-bromo-quinoline, 4-bromo-2,8-bis-trifluoromethyl-quinoline, quinoline,4-bromo-2,8-bis trifluoromethyl
InChI-nyckel DXALAFAFIXJDOS-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Br)=C2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvikt (g/mol) 344.05
PubChem CID 4071242
Formel vikt 344.06
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.