Läs mer
4-brom-2-klor-1-fluorbensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468647 5 g 5g
11478647 25 g 25g
11488647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19782.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60811-21-4 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60811-21-4
Molekylformel C6H3BrClF
Molekylvikt (g/mol) 209.44
MDL-nummer MFCD00051794
InChI-nyckel CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-2-chlorofluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzene bromide, 4-bromo-2-chloro-fluorobenzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro, pubchem2169, acmc-209mma, ksc493o4n
PubChem CID 3543065
IUPAC-namn 4-brom-2-klor-l-fluorbensen
LEDER FC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
Kokpunkt 188°C to 190°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2206652
Formel vikt 209.45
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.