Läs mer
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene, 97%
Produktkod. 11459727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459727 1 g 1g
11469727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22185.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31928-47-9 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31928-47-9
Molekylformel C6H3BrClI
Molekylvikt (g/mol) 317.348
MDL-nummer MFCD00079709
InChI-nyckel OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
PubChem CID 2735547
IUPAC-namn 4-brom-2-klor-l-jodbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kokpunkt 103°C to 105°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.6722
Kvantitet 1 g
Beilstein 2435075
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 317.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.