Läs mer
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11372519
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372519 1 g 1g
11382519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26635.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261762-34-9
Molekylformel C7H5BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 239.468
MDL-nummer MFCD01631477
InChI-nyckel IKWHDHGNXXVBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-fluoroanisole, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxy, pubchem8360, 5-bromo-3-chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene, 5-bromanyl-1-chloranyl-3-fluoranyl-2-methoxy-benzene
PubChem CID 2773260
IUPAC-namn 5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
LEDER COC1=C(C=C(C=C1F)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.47
Procent renhet 97%