Läs mer
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11401187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401187 1 g 1g
11411187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24163.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161045-79-0
Molekylformel C6H3BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 225.44
MDL-nummer MFCD01631476
InChI-nyckel QEYONPKSDTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol,4-bromo-2-chloro-6-fluoro, pubchem2841, acmc-209dlz, intermediates-zcf02212, 3-bromo-2-chloro-6-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-fluoro, 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
PubChem CID 2773270
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloro-6-fluorophenol
LEDER OC1=C(F)C=C(Br)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.45
Procent renhet ≥97%