Läs mer
4-Brom-2-klor-6-metylanilin, 98 %
Produktkod. 11303256
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303256 5 g 5g
11313256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12590.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 30273-42-8 | C7H7BrClN | 220,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30273-42-8
Molekylformel C7H7BrClN
Molekylvikt (g/mol) 220.49
MDL-nummer MFCD00041432
InChI-nyckel DIXGIKZIIZRFKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, pubchem23742, acmc-20a53i, 4-bromo-6-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-bromo-3-chlorotoluene, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-aniline, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenylamine, 4-bromo-2-chloro-6-methylphenylamine, benzenamine,4-bromo-2-chloro-6-methyl
PubChem CID 2769626
IUPAC-namn 4-brom-2-klor-6-metylanilin
LEDER CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2717133
Formel vikt 220.5
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.