Läs mer
4-brom-2-klor-6-metylfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10223662
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10223662 10 g 10g
10039561 1 g 1g
10435712 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10223662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01216EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7530-27-0
Molekylformel C7H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 221.48
MDL-nummer MFCD00002167
InChI-nyckel IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
IUPAC-namn 4-brom-2-klor-6-metylfenol
LEDER CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Kvantitet 10 g
Synonym 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Formel vikt 221.48
Procent renhet 97%