missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-bromo-2-chloro-N-methylaniline, TRC

Produktkod. 30179855
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179855 25 mg
30180244 100 mg
30180210 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB59384025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 944131-95-7
Molekylformel C7 H7 Br Cl N
Molekylvikt (g/mol) 220.494
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline
LEDER CNc1ccc(Br)cc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrClN/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,10H,1H3
Formel vikt 218.945
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.