missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-bromo-2-chloro-N-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrClN/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,10H,1H3 |
| Formel vikt | 218.945 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?