Läs mer
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide, 98+%
Produktkod. 11412948
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412948 100 g 100g
11402948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18652.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3460-23-9 | C8H7BrClNO | 248.504 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Löslig i het
metanol (mycket svag grumlighet).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3460-23-9
Molekylformel C8H7BrClNO
Molekylvikt (g/mol) 248.504
MDL-nummer MFCD00040852
InChI-nyckel MITWNEIUIPGZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-2'-chloroacetanilide, n-4-bromo-2-chlorophenyl acetamide, 4-bromo-2-chloroacetanilide, acetamide, n-4-bromo-2-chlorophenyl, maybridge3_007422, 2-chlor-4-bromacetanilid, acmc-209i8u, buttpark 83\07-60, acetanilide, 4'-bromo-2'-chloro
PubChem CID 610167
IUPAC-namn N-(4-brom-2-klorfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Smältpunkt 151°C to 152°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2719133
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol (very faint turbidity).
Formel vikt 248.51
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.