Läs mer
4-Bromo-2-chloroaniline, 98+%
Produktkod. 11463458
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463458 10 g 10g
11473458 50 g 50g
11483458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17859.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38762-41-3
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.467
MDL-nummer MFCD00007660
InChI-nyckel INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
IUPAC-namn 4-brom-2-kloranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloroaniline
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3117740
Formel vikt 206.47
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.