missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1261606-45-4 |
| Molekylformel | C10H10BrClO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrClO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(11)6-9(7)12/h3-4,6H,2,5H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.54 |
| Formel vikt | 275.9553 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?