Läs mer
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10734183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10734183 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10734183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 97%
CAS 351003-52-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75°C to 80°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3BrCl2O2S
Linjär formel BrC6H3ClSO2Cl
MDL-nummer MFCD03094630
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
InChI-nyckel OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 289.95
PubChem CID 2734766
Formel vikt 289.96
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.