Läs mer
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15462152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462152 25 g 25g
15442152 1 g 1g
15452152 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443620250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59748-90-2
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.47
InChI-nyckel JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
PubChem CID 108829
IUPAC-namn 4-bromo-2-chlorobenzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 171.0°C to 175.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 235.47
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.