Läs mer
4-brom-2-klorbensonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332886 1 g 1g
11342886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10602.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154607-01-9 | C7H3BrClN | 216.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154607-01-9
Molekylformel C7H3BrClN
Molekylvikt (g/mol) 216.46
MDL-nummer MFCD00040883
InChI-nyckel AYQBMZNSJPVADT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-chloro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem12801, intermediates-zcf02177, acmc-209db5, ksc497g8d
PubChem CID 7010420
IUPAC-namn 4-brom-2-klorbensonitril
LEDER ClC1=C(C=CC(Br)=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Smältpunkt 67°C to 72°C
Kokpunkt 142°C to 143°C (10 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 3240885
Formel vikt 216.47
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.