Läs mer
4-Brom-2-klorfenol, 98 %
Produktkod. 11496546
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496546 50 g 50g
11486546 10 g 10g
11406556 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24803.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3964-56-5
Molekylformel C6H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 207.45
MDL-nummer MFCD00002166
InChI-nyckel VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC-namn 4-brom-2-klorfenol
LEDER OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chlorophenol
Smältpunkt 47 °C till 50 °C
Kokpunkt 232 °C till 235 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 50 g
Beilstein 2042867
Formel vikt 207.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.