Läs mer
4-Brom-2-klorfenol, 99 %
Produktkod. 10433975 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10433975 5 g Glasflaska 5g
10448320 25 g Glasflaska 25g
10523161 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10433975 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173530050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3964-56-5
Molekylformel C6H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 207.45
MDL-nummer MFCD00002166
InChI-nyckel VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC-namn 4-brom-2-klorfenol
LEDER OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chlorophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 47 °C till 51 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 232 °C till 235 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(Cl)OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, II, 187
Formel vikt 207.45
Procent renhet 99%
Fysisk form Låg smältmassa eller kristallina nålar, pulver och bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.