Läs mer
4-Bromo-2-chlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-56-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Br Cl O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-chlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.45 |
| Formel vikt | 205.9134 |